Principaux documents
W245615
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
W245615-SAMPLE-K
127,00 $
1 KG
279,00 $
5 KG
1 020,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W245615-SAMPLE-K
127,00 $
1 KG
279,00 $
5 KG
1 020,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro FEMA:
2456
Beilstein:
506287
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
402c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.121
Nomenclature NACRES :
NA.21
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 27.2 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Limite d'explosivité
11 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
O Esch et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 18(2), 373-379 (1993-08-01)
We performed experiments in anesthetized piglets with two cholesterol gallstone solvents, methyl tert-butyl ether and ethyl propionate, to determine whether blood levels of either solvent would increase during gallbladder instillation of these solvents under conditions simulating gallstone dissolution. The solvent
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
Sun-Liang Cui et al.
The Journal of organic chemistry, 72(20), 7779-7782 (2007-09-11)
A novel synthesis of Hantzsch-type N-substituted 1,4-dihydropyridines from salicaldehydes, ethyl propiolate, and amines has been developed. Salicaldehydes were treated with ethyl propiolate in the presence of N-methylmorpholine to give ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates. Three equivalents of ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates reacted with 1 equiv
Ahmed M El-Nahas et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3727-3739 (2007-02-09)
The complete basis set method CBS-QB3 has been used to study the thermochemistry and kinetics of the esters ethyl propanoate (EP) and methyl butanoate (MB) to evaluate initiation reactions and intermediate products from unimolecular decomposition reactions. Using isodesmic and isogeitonic