W245518
Ethyl 3-phenylpropionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl hydrocinnamate, Ethyl 3-phenylpropionate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
247-248 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup