W218618
Butyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
164-165 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
124.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.6 °C - closed cup