Principaux documents
W243507
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
W243507-SAMPLE-K
89,90 $
100 G
372,00 $
1 KG
3 380,00 $
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W243507-SAMPLE-K
89,90 $
100 G
372,00 $
1 KG
3 380,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro FEMA:
2435
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2091
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.022
Nomenclature NACRES :
NA.21
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Cristina Avonto et al.
Toxicology and applied pharmacology, 318, 16-22 (2017-01-23)
German chamomile is one of the most popular herbal ingredients used in cosmetics and personal care products. Allergic skin reactions following topical application of German chamomile have been occasionally reported, although it is not fully understood which of the chemical