W242918
2-Ethylbutyric acid
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Diethylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
99-101 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; fruity; acidic
Chaîne SMILES
CCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood,Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup