W242500
2-Ethylbutyl acetate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
Chaîne SMILES
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup