Principaux documents
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
Synonyme(s) :
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
1 KG
164,00 $
5 KG
672,00 $
10 KG
1 320,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KG
164,00 $
5 KG
672,00 $
10 KG
1 320,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2C6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
2351
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2082
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.230
Nomenclature NACRES :
NA.21
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4425 (lit.)
pb
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; pineapple
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup