W230804
Citronella oil, Chinese 85/35
FG
Synonyme(s) :
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lemon