Principaux documents
W229903
Sigma-Aldrich
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH2CH=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro FEMA:
2299
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
352
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.085
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
balsam; green
Qualité:
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥92%
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
250-254 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam; green
Chaîne SMILES 
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
Clé InChI
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Cinnamyl formate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2][3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fragrance material review on cinnamyl formate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S70-S73 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)