Principaux documents
W227102
Sigma-Aldrich
Celery seed oil
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Apium graveolens
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2271
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Apium graveolens L.
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +70.0°, neat
Origine
India origin
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
celery
Propriétés organoleptiques
celery
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup