Documents
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2217
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
466
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.148
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
186-187 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup