Principaux documents
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
100 ML
97,30 $
97,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
97,30 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Beilstein:
1754427
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417
pb
201-203 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and