W207500
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Synonyme(s) :
Isoamyl caproate
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup