Documents
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro FEMA:
2021
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
280
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.054
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup