Principaux documents
THS04139
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Pd black
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EACH
1 730,00 $
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
1 730,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04139
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable