Principaux documents
THS04115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
1% Pd/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
6 EACH
1 260,00 $
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EACH
1 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04115
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable