Principaux documents
THS01313
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
QuadraPure® TU
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
6 EACH
1 350,00 $
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EACH
1 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01313
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable