Principaux documents
TEM-CF150-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-CF150-CU-TH n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
150 mesh
Description générale
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.