Principaux documents
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-75965-01 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
pkg of 1 ea
Catégories apparentées
Description générale
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.