Principaux documents
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Synonyme(s) :
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-7596407 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
pack of 100 (per vial)
Description générale
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
Conditionnement
Packaged in glass vials.