Principaux documents
T81809
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
99%
Synonyme(s) :
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
25 G
57,90 $
100 G
162,00 $
57,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
57,90 $
100 G
162,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.07
Beilstein:
3608108
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
57,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
pb
377 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 51 Antimony
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.