Documents
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
Synonyme(s) :
2-Acetylmesitylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro Beilstein :
2044595
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup