Principaux documents
T333468
N-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.41
Numéro MDL:
Autres remarques