Principaux documents
T332798
1,2,4-TRIISOPROPYLBENZENE
AldrichCPR
T332798-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T332798-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.36
Numéro MDL:
261,00 $