Principaux documents
T327581
5,6-DIMETHYL-2-(1-PIPERIDINYL)-4(3H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.278
Numéro MDL:
Autres remarques