Documents
T308501
7,8-DIMETHYL-10-{2-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]ETHYL}ISOALLOXAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24ClN5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.88
Numéro MDL:
Autres remarques