Documents
T303186
5-[(E)-2-(2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALEN-8-YL)ETHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.503
Numéro MDL:
Autres remarques