Principaux documents
T303046
7-BROMO-1-NAPHTHOIC ACID
AldrichCPR
T303046-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T303046-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.081
Numéro MDL:
261,00 $