Principaux documents
T302031
2-(3-HYDROXYPHENYL)-6-(1-PIPERIDINYL)-1H-BENZO[DE]ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.427
Numéro MDL:
Autres remarques