Principaux documents
T273104
SPIRO[BICYCLO[2.2.1]HEPTANE-2,4'-[1,3]DIOXANE]-2',5'-DIONE
AldrichCPR
T273104-1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T273104-1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.205
37,90 $