Principaux documents
T269751
(3S)-4-[(3,4-DIMETHOXYBENZYL)OXY]-3-[(TRIETHYLSILYL)OXY]BUTYL PHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H38O6SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.728
Numéro MDL:
Autres remarques