Principaux documents
T241768
(5Z)-1,5-HEPTADIEN-3-OL
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.173
Numéro MDL:
37,90 $