Documents
T251895
(5S,6R)-11-{[METHYL(PHENYL)SULFONIMIDOYL]METHYL}-1,7-DITHIADISPIRO[4.0.4.4]TETRADECAN-11-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H29NO2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.652
Numéro MDL:
Autres remarques