Principaux documents
T193100
1,5-NAPHTHALENEDICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
T193100-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T193100-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.195
Numéro MDL:
216,00 $