Principaux documents
T169986
2-(2,2-DIMETHYL-1,1-DIOXIDO-3-THIETANYL)PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H22O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.468
Numéro MDL:
37,90 $