Principaux documents
T163236
3-METHYLISONICOTINALDEHYDE O-PROPYLOXIME HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.697
Numéro MDL:
37,90 $