Principaux documents
T156132
3-[1-PHENYLAMINO-METH-(Z)-YLIDENE]-3H-BENZO[C]THIOPHEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.325
Numéro MDL:
Autres remarques