Principaux documents
T147052
1,3-DIPHENYLACETONE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.398
Numéro MDL:
216,00 $