Principaux documents
T137170
2-(((4-(3-METHOXYPROPOXY)-3-METHYL-2-PYRIDINYL)METHYL)THIO)-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.451
Numéro MDL:
37,90 $