Documents
T105430
N-(4-(4-(ACETYLAMINO)-3-CHLOROBENZYL)-2-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.235
Numéro MDL:
Autres remarques