Principaux documents
T105309
N-(2-ETHYLPHENYL)-3-(5-(2-NITROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.389
Numéro MDL:
Autres remarques