Principaux documents
R645184
N-(4-ACETYLPHENYL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.315
Numéro MDL:
37,90 $