Principaux documents
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Synonyme(s) :
Synthware S181125
1 EA
20,80 $
20,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
20,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S181125
Taille de l'alésage
2 mm
Catégories apparentées
Description générale
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.