Principaux documents
SYNS111420
Synthware PTFE stopper with handle
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware S111420, keyhead stopper
1 EA
45,80 $
45,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
45,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.51
45,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S111420
Description générale
PTFE handle stoppers for easy gripping.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.