Principaux documents
SYNP120025C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
25 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
Synonyme(s) :
Synthware P120025C, Solid phase peptide synthesis vessel
1 EA
189,00 $
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
189,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware P120025C
Capacité
25 mL
25 mL
D.E. du disque
20 mm
Raccords
GL 25
Description générale
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.