Principaux documents
SYNF794100
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
Synthware F794100, rotary evaporator flask
1 EA
43,00 $
43,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
43,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
43,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Matériaux
glass flask
round bottom flask
Joint
joint: ST/NS neck24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F794100
Capacité
100 mL
Description générale
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.