Principaux documents
Z403008
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
1 EA
396,00 $
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
396,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi 20730
Capacité
1000 mL
Volume
1,000 mL
Description générale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG