Principaux documents
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F771520M, Gooch filter
1 EA
34,00 $
34,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
34,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.51
34,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F771520M
D.E. du fritté
20 mm
Capacité
15 mL
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.