Principaux documents
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom flask
glass flask
Joint
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F724500
Capacité
500 mL
Description générale
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.