Principaux documents
SYNF44242L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F44242L, 3-neck round flask
1 EA
254,00 $
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
254,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Joint
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F44242L
Capacité
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Description générale
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.